Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Chlorid, Modul für ISE
Für Chlorid-ISE.
Marke: Mettler Toledo™ 51340007
Includes: Membran, Elektrolytlösung, ein Identifizierungsring (ID-Ring) und eine Adapterhülse, die für jeden Mettler Toledo Titrationsständer geeignet ist
Beschreibung
Befestigen Sie die Membran auf dem Schaft Ihrer ISE-Halbzelle und schon haben Sie eine neue ISE!
- Gemessenes Ion: Cl-
- Messbereich: 1 bis 2 x 10-5 mol/l
- Temperaturbereich: 0° bis 80 °C
- Optimaler pH-Bereich: 2 bis 13
- Art der Membran: Festkörper
- Wellenmaterial: POM
- Elektrolyte für Referenzelektroden: 1 mol/l KNO3
- ISA-Lösung: 1 mol/l KNO3
Spezifikation
1 mol KNO3 (ISA) | |
Membran: Festkörper; Schaft: POM | |
Chloridmembran-Kit | |
1 bis 2 x 10-5 mol/l |
Chlorid-ISE bei Gold | |
0 °C bis 80 °C | |
2 bis 13 |