Learn More
Chlorid ISE-Standardlösung, Mettler Toledo™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Verpackung | 500 mL |
Farbe | Farblos |
Menge | 500 ml |
Beschreibung | ISE standard Cl 1000 mg/L, 500mL |