Learn More
Novus Biologicals™ Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Marke: Novus Biologicals™ NBL1-26503
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from chicken.Spezifikation
Universal | |
HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors | |
Whole | |
Chicken | |
Chicken Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal) | |
Erwachs. |
2 Units | |
Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues | |
Normal | |
Chicken | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Native |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur