Learn More
Thermo Scientific™ Racks für Tiefkühltruhen
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
Marke:  Thermo Scientific™ 398187
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12633115
  • 165.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Racks für Ultratiefkühltruhen der Serien Forma™, HERAfreeze™, Revco™ und TS.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell für Boxen
Silber
Edelstahl
12,7, 17,0 und 20,0 cu.ft.
14 cm
67,3 cm
5,5 in.
Gestell für Boxen
3 Zoll Boxen (8)
8 Boxes/Rack
12,7, 17, 20 cu.ft.
5,5 in.
26,5 in.
14 cm