Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chemotaktisches Peptid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J65184.MB
Artikelnummer. 15496769
  • 129.00 CHF / 25 Milligramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Induces leucocyte chemotaxis, and activates macrophages
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
-30°bis -10 °C
Induziert Leukozyten-Chemotaxis und aktiviert Makrophagen
Chemotactic Peptide
RUO - research use only
fMLP
Lyophilisiertes Pulver
437.55
25 mg
N-Formyl-Met-Leu-Phe
Nur für Forschungszwecke