Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-HYBRID-Pumpe RC 6
GREENER_CHOICE
Die Chemie-HYBRID-Pumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer Drehschieberpumpe und einer Chemie-Membranpumpe. Die Membranpumpe evakuiert permanent den Ölkasten der Drehschieberpumpe und verhindert bei entsprechenden Druck- und Temperaturverhältnissen Kondensation im ölgedichteten Teil bei kondensierender und korrosiver Dämpfe.
5595.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum 2 x 10-3 mbar
Flussrate 5.9 m3/hr
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 40
Maximaler Druck 1,1 bar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17897960
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20798561
CH-Plug
5595.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stark verringerter Korrosionsangriff bei Arbeiten mit aggressiven Dämpfen
  • Erheblich reduzierter Altölanfall durch verlängerte Ölwechsel- und Wartungsintervalle
  • Wirtschaftlichste Lösung: Im praktischen Betrieb ist oft keine Kühlfalle mehr nötig
  • Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
Spezifikation
2 x 10-3 mbar
Vakuumsystem
1,1 bar
5.9 m3/hr
IP 40
230 V