Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Marke: Hanna Instruments™ HI3822
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
Sulfitbestimmung | |
30 ml Amidosulfonsäurelösung, 30 ml-EDTA-Reagenz, 15 ml-Schwefelsäurelösung, 10 ml-Stärkeindikator, 120 ml-Titrantlösung, kalibriertes 20 ml-Gefäß, kalibriertes 50 ml-Gefäß und kalibrierte Spritze mit Spitze | |
1 Kit | |
2 Bereiche | |
Sulfit-Testkit |
Wasserproben | |
110 | |
0 bis 20 mg/l und 0 bis 200 mg/l | |
Iodometrisch |
Sicherheit und Handhabung
- X100 TEST SULFITE
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, sulphamic acid, sulphuric acid