missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)

Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.

Marke:  Hanna Instruments™ HI38023


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11713243

  • 168.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.

  • Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
  • Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
  • Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation

Spezifikation

Gesamtchlorbestimmung
30 ml-Kaliumjodidlösung, sulfamisches Reagenz (100Pakete), 25 ml-Stärkeindikator,100 ml-Thiosulfat-Reagenz, 50 ml-kalibriertes Gefäß, 1 ml-Spritze mit Spitze, 1 ml-Kunststoffpipette und Löffel
1 Kit
Bestimmungen mit erweitertem Messbereich
Chemisches Testkit
Wasserproben
100
10 bis 200 mg/l
Iodometrisch
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • X100 TEST CHLORINE TOTAL

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide, Sulphamic acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote