Learn More
Hanna Instruments™ Ammonia test kit for fresh water test kit (25 tests average)
Enthält alle Reagenzien und Geräte, die für manuelle Wassertests erforderlich sind. Das chemische Testkit von Hanna Instruments™ enthält vorgefertigte, vorgemessene Reagenzien für schnelle, genaue Bestimmung mit hochauflösenden Messwerten auf der Grundlage anerkannter Titrationsmethoden.
Marke: Hanna Instruments™ HI3864
Beschreibung
Diese chemischen Testkits verwenden qualitativ hochwertige Reagenzien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden und zur Rückverfolgbarkeit deutlich mit Chargennummer und Verfallsdatum auf jeder Packung/Flasche gekennzeichnet sind.
- Vollständige Einrichtung: Alle erforderlichen Materialien sind im Lieferumfang enthalten, z. B. Becher, Spritzen und vorgemessene Reagenzienflaschen und -pakete
- Hochauflösende Messwerte für schnelle, genaue Bestimmungen
- Verfügbare Ersatzreagenzien: Kein Kauf eines neuen Kits erforderlich, wenn die Reagenzien verbraucht sind
Spezifikation
Aminoantipyrin | |
Wasserproben | |
100 | |
0,00 bis 1,00 mg/l und 0,5 bis 5,0 mg/l | |
Titration |
Phenolbestimmung | |
HI3864A-0 Reagenz (100 Pakete), HI3864B-0 Reagenz (100 Pakete), Checker™ Disc mit LR- und HR-Scheiben, Glasfläschchen mit Kappen (2) und ein Spiegel | |
1 Kit | |
2 Bereiche | |
Phenol-Reagenzienkit |
Sicherheit und Handhabung
- X100 TEST KIT PHENOL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium persulphate, Tetrasodium EDTA,4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one