Learn More
WTW™ COD-Testkits (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Das Chlordioxid-Reagenzien-Testkit gewährleistet genaue Testergebnisse für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
Marke: WTW™ 250303
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verschiedene Geräte zur Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB)
- Sichere Bestimmung des CSB in Wasser
- Reagenztest-Kit für Chlordioxid (ClO<sub>2</sub>)
- Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser
- Für PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex Photometer
Spezifikation
Für Abwasser, Produktionskontrolle, Grundwasser, Oberflächenwasser | |
Zertifikate | |
4 bis 40 mg/l |
PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex Photometer | |
250 | |
CombiCheck Nickel (Ni)-Reagenztestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- COD Cell Test Method: photometric 4.0 - 40.0 mg/l Spectroquant
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, mercury(II) sulphate