Learn More
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden. Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
Marke:  Nabertherm™ N07H1NMNE
11803.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17348039
  • 12105.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Beschreibung
  • Kompakte und robuste Konstruktion
  • Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
  • Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
  • Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den Modellen N 31/H und höher
  • Temperaturkonstanz bis +/- 10 °C gemäß DIN 17052-1
  • Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
  • Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
  • Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und größer)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
B500
87 l
Kammerofen
±10 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N > Fassungsvermögen:87 l; C540-Controller