Learn More
Nabertherm™ Kammerofen Serie LH 1400 mit B500-Controller
Robuste Isolierung von leichten feuerfesten Ziegeln. Mit einer Vielzahl von optionalen Geräten können diese Kammeröfen optimal an Ihre Prozesse angepasst werden.
Marke:  Nabertherm™ LH0342NKNE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17367959
  • 10405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1400 °C
  • Doppelschalengehäuse mit Belüftung hinten für niedrige Schalentemperaturen
  • Fünfseitiges Heizen für sehr gleichmäßige Temperaturen
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • An der Ofentür montierte Steuerung, die für eine komfortable Bedienung abnehmbar ist
  • Schutz der Bodenheizung und der flachen Stapelfläche durch integrierte SiC-Platte im Boden
  • Mehrschichtige, faserfreie Isolierung aus leichten feuerfesten Ziegeln und spezielle Sicherungsisolierung
  • Tür mit Ziegel-Dichtung, handmontiert
  • Kurze Heizzeiten durch hohe Leistung
  • Seitenentlüftung mit Bypassanschluss für Abluftrohr
  • Selbsttragender Bogen für hohe Stabilität und größtmöglichen Schutz vor Staub
  • Schnellverschluss an der Tür
  • Frei einstellbarer Lufteinlass im Ofenboden
  • Gestell im Lieferumfang enthalten
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
B500
1400 °C
930 x 700 x 1285 mm
30 l
320 x 320 x 320 mm
200 kg