Learn More
Tocris Bioscience™ CGS 35066
Endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 2512/10
262.06 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18035462
  • 289.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CGS 35066 is a potent endothelin-converting enzyme (ECE) inhibitor that displays > 100-fold selectivity over neutral endopeptidase 24.11 (IC50 values are 22 and 2300 nM respectively). Blocks the hypertensive effects induced by big ET-1 in vitro and reduces the magnitude of cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage (SAH).
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
CGS 35066
349.28
CGS 35066
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke