Learn More
Caesiumformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309719
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3495-36-1
Summenformel CH2CsO2
Molekulargewicht (g/mol) 178.93
MDL-Nummer MFCD00149883
InChI-Schlüssel ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium formate, formic acid, cesium salt, formic acid, cesium salt 1:1, formic acid cesium salt, 64-18-6 parent, cesuim formate, acmc-1ajhs, cho2.cs, caesium 1+ formate
PubChem CID 23663999
IUPAC-Name Caesium;formiat
SMILES [Cs+].OC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium formate
Menge 25 g
Beilstein 3912426
Formelmasse 177.92
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch