Learn More
Caesiumchlorid (kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10648783
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Zur Isolierung von Phagen-DNA, Plasmid-DNA oder Gesamt-RNA
Dieses Cäsiumchlorid in kostengünstigem Gütegrad kann verwendet werden, wenn geringe Mengen von Metallionenverunreinigungen keine Störung verursachen. Es wird zur Isolierung von Phagen-DNA, Plasmid-DNA oder Gesamt-RNA empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium;chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290°C
Chemischer Name oder Material Cesium Chloride
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
pH 5 to 9
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Merck Index 15, 2010
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99.5%
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex 1.364 to 1.374 (at 25°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.