Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial Abel-Flammpunkt, Düsentreibstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert, 250 ml (Nennwert: 41,2 °C), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Abel-Flammpunkt IP 170 verwendet werden.
Marke:  Paragon Scientific CRMU-ABKR
Artikelnummer. 16090040
  • 255.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
  • Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Sofort ab Lager lieferbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
UN 1223
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 250ML CRMU-ABKR Abel Flash Point Standard, Jet Aviation Fuel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: kerosine
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.