Learn More
Cer(III)-2,4-Pentandionathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate |
Schmelzpunkt | 131°C to 132°C |
Farbe | Rot bis gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Cer;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat |
Formelmasse | 437.44 (Anhydrous) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido