Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina
Garantiert beständige Präzision und Volumendispensierung mit reproduzierbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Das bewährte Gerät für die manuelle Dosierung mit hochwertigen Materialien, einfacher Handhabung und ausgereiftem Bedienkomfort zur Erleichterung der Laborroutine.
394.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Genauigkeit | 0,6% |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
Beschreibung | Ceramus™ Classic FIX, Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10248320
|
Hirschmann™
9321100 |
2 befestigt |
394.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10249280
|
Hirschmann™
9341100 |
10 befestigt |
394.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10310461
|
Hirschmann™
9351100 |
25 befestigt |
549.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für feste und variable Volumina von 0,2 ml bis 60 ml
- Das komplette Gerät kann bei 121 °C ohne Demontage dampfsterilisiert werden
- Saugschlauch-Anschluss mit Gewinde
- Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
- Digitale Volume-Konfigurationseinstellung, kalibriert für lebenslange Dauer
- Optimale chemische und thermische Beständigkeit von Medien-trasportierenden Teilen
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Autoklavierbar | |
Ceramus™ Classic FIX, Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina | |
Flasche | |
0,05 mL | |
Je 1 |
0,6% | |
ISO 8655 | |
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder | |
Gewindeadapter, Dispensierdüse, Saugrohr, Ventilschlüssel, Kalibrierbericht | |
0,6% | |
0,2% |