Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina
Garantiert beständige Präzision und Volumendispensierung mit reproduzierbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Das bewährte Gerät für die manuelle Dosierung mit hochwertigen Materialien, einfacher Handhabung und ausgereiftem Bedienkomfort zur Erleichterung der Laborroutine.
Marke:  Hirschmann™ 9351100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10310461
  • 549.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für feste und variable Volumina von 0,2 ml bis 60 ml
  • Das komplette Gerät kann bei 121 °C ohne Demontage dampfsterilisiert werden 
  • Saugschlauch-Anschluss mit Gewinde
  • Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
  • Digitale Volume-Konfigurationseinstellung, kalibriert für lebenslange Dauer
  • Optimale chemische und thermische Beständigkeit von Medien-trasportierenden Teilen
  • Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
0,6%
Autoklavierbar
Ceramus™ Classic FIX, Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina
25 befestigt
Gewindeadapter, Dispensierdüse, Saugrohr, Ventilschlüssel, Kalibrierbericht
0,6%
0,2%
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655
Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder
Flasche
0,05 mL