Learn More
Thermo Scientific™ CentriPAK™ Accessory for Sorvall BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge
Click to view available options
Beschreibung:
CentriPAK BPC Clip
CentriPAK BPC-Adapter
CentriPAK BPC-Adaptergestell
CentriPAK BPC-Hängegestell
Material:
Edelstahl
Polyethylen
Polypropylen
Autoklavierbar:
Beschreibung
Accessory for Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC). CentriPAK BPC is designed for use in Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing Centrifuge and 6 x 2000 mL or 8 x 2000 mL Swing Bucket Rotor.
Thermo Scientific™ CentriPAK™ BioProcess Container (BPC) bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Minderung des Risikos einer Kreuzkontamination während der Trennung der Zellkulturen
- Schonende, hocheffiziente Ernte durch Zentrifugation
- Mit wiederverwendbaren Behältern werden Reinigungsschritte nach der Verwendung überflüssig
- Erfüllen Sie strenge Qualitätskontroll- und -sicherungsverfahren zur Herstellung von industrietauglichen Materialkomponenten und aseptischen Produktkontaktfolien
Spezifikation
Spezifikation
Typ | CentriPAK Zubehör |
Produktlinie | Polaris |
Material | Polyethylen |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriPAK BioProcess Container |
Beschreibung | CentriPAK BPC Clip |
Farbe | Rot |
Länge (metrisch) | 25,5 cm |
Höhe (metrisch) | 4 cm |
Breite (metrisch) | 1 cm |