Learn More
Fisherbrand™ Zentrifuge/Rührer
Die Fisherbrand™ Zentrifuge/Rührer ist die branchenweit erste Hochgeschwindigkeitszentrifuge (12.500 U/min) und Magnetrührer (3 l), die in einer Einheit kombiniert sind. Diese Designinnovation ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen für Labore, da sie nicht zwei Einheiten kaufen müssen und die Fisherbrand™ Zentrifuge/Rührer all dies erledigt.
Marke: Fisherbrand™ 120583
552.56 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- Fisherbrand Zentrifugen/Magnetrührer
- 5 mL Rotor
- 5/2.0 mL Rotor
- Rühr Rotor
- 12 Adapter für 0.2 mL
- 12 Adapter für 0.5 mL
- 2 Silikonmatten für den Deckel
- 2 Rührstäbe
Beschreibung
5 Jahre Garantie
Fisherbrand™ Zentrifuge/Rührer:
- Hergestellt aus widerstandsfähigem, chemikalienbeständigem ABS und Polycarbonat, wodurch es einfach zu reinigen ist, keine Wartung erfordert und die Betriebskosten senkt.
- Das moderne flache Design ist kompakt und bietet eine kleine Stellfläche für Labore mit begrenztem Platz auf dem Labortisch und einer begrenzten Höhe, die letztendlich zu weniger Unordnung im Labor führt.
- Ein einfach zu bedienendes, hintergrundbeleuchtetes digitales Bedienfeld für Zeit, Geschwindigkeit und Bedienung sorgt für effektive Ergebnisse und optimiert den Arbeitsfluss durch eine schnelle Einrichtung.
High-Speed Mini-Zentrifuge:
- Die Hochgeschwindigkeitszentrifuge (12.500 U/min) bietet maximale Geschwindigkeit und Flexibilität und gleichzeitig einen bequemen, anwenderfreundlichen Betrieb.
- Ideal für die meisten Protokolle, die schnelle Umdrehungen erfordern (12.500 U/min / 9.800 x g), und sind geeignet für PCR, Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle.
- Einstellbare Zeit (30 Sekunden bis 60 Minuten) und Drehzahl (500 bis 12.500 U/min) – Die variable Drehzahl kann in U/min oder RZB eingestellt werden und umfasst eine schnelle Beschleunigung und schnelles kontrolliertes Bremsen.
- Zwei Rotoren im Lieferumfang enthalten, 12 Plätze für 1,5-/2,0-ml-Röhrchen und 6 Plätze für 5-ml-Röhrchen mit Adaptern für zusätzliche Röhrchengrößen.
- Die manuelle Übersteuerung des Deckels ermöglicht es dem Benutzer, den Deckel bei einem Stromausfall zu öffnen, und verhindert den Verlust von Proben.
- Sicherheitsmerkmale tragen dazu bei, dass das Gerät nicht funktioniert, wenn der Deckel geöffnet ist, ein Rotor blockiert ist oder das Gerät nicht in Balance ist.
- Passende Röhrchen: - 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 5,0 ml
Magnetrührer:
- Der leistungsstarke Magnetrührer (3L Plus) bietet eine leistungsstarke Magnetkupplung, die eine konsistente, genaue Ausrichtung des Rührstabs gewährleistet, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Ausschwüngen deutlich reduziert wird.
- Ideal für die Arbeit mit empfindlichen Proben wie Zelllinien und Protokollen, die ein intensiveres Durchmischen erfordern, um schnell eine vollständige Verdünnung der Proben in der Lösung zu erreichen.
- Mehrere Rührmodi – im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn und Oszillationsmodus – ermöglichen eine präzise Steuerung von Protokollen für reproduzierbare Ergebnisse.
- Einstellbare Zeit (30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich) und Geschwindigkeit (50 bis 2.500 U/min).
- Das Gerät bleibt selbst nach stundenlang ununterbrochenem Gebrauch kühl und gewährleistet somit die Probenintegrität.
- Die Sensortechnologie verhindert, dass der Rührrotor über 2.500 U/min verwendet wird, um den Anwender zu schützen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Eine Silikonmatte ist im Lieferumfang enthalten, um verschüttete Flüssigkeiten zu vermeiden und um die Stabilität der Gefäße zu gewährleisten.
- Im Rührrotor werden hochwertige Seltenerdmagnete verwendet, um die stärkste magnetische Kopplung zu gewährleisten.
- Zwei im Lieferumfang enthaltene Rührstäbe aus Seltenen Erden (40 x 12 mm) verfügen über eine PTFE-Beschichtung für chemische Beständigkeit.
Zertifikate:
CE, SGS, RoHS2, WEEE
- EN/IEC 61010-1 ed. 3.1, 2017
- EN/IEC 61010-2-051 ed.3, 2015
- UL Std. 61010-1 ed.3, 2012
- UL Std. 61010-2-051 ed.3, 2015
- CAN/CSA C22.2 No.61010-
1-12 (R2017)
- CAN/CSA C22.2 No.61010-
2-051 (R2015)
- IEC 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012)
- FCC Teil 15, untergeordneter Teil B: 2015
- ICES-003, Ausgabe 6
Serviceleistungen
5 Jahre
Spezifikation
Zentrifugen: 12 x 1.5/2mL; 6 x 5mL Magnetrührer: 3L max. | |
9.783 × g | |
Ja | |
Centrifuge/Stirrer | |
Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine Unwucht- und Kippsicherheitsabschaltung sowie eine Verriegelung des Deckels, der das Öffnen verhindert, während sich der Rotor dreht. | |
9,2 x 7,3 x 4,7 in, Rührplatte: Ca. 130 mm Durchmesser | |
Zentrifugieren: 500 bis 999 U/min (in 1er-Schritten); 1.000 bis 5.000 U/min (in 5er-Schritten); 5.000 bis 12.500 U/min (in 25er-Schritten); Rührer: 50 bis 999 U/min (in 1er-Schritten); 1.000 bis 2.500 U/min (in 5er-Schritten) | |
5 Jahre | |
60 Minuten | |
Speicherung der Einstellungen des letzten Laufs | |
100/240 V |
12.500 U/min-Zentrifuge, 2.500 U/min-Rührer | |
Digital | |
CE, SGS, RoHS2, WEEE | |
6,5 A | |
12 V-DC-Universaleingang | |
Drehgeber | |
Yes | |
Nein | |
4,08 lb. | |
50/60 Hz | |
5 ml-Röhrchenrotor, 1,5/2,0 ml-Röhrchenrotor, Magnetrührer-Rotor |