Learn More
Thermo Scientific™ Polycarbonatflasche für Zentrifuge
39 ml-Zentrifugenflasche aus Polycarbonat
Marke:  Thermo Scientific™ 010-1370
146.30 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15717829
  • 227.13 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
39 ml-Zentrifugenflasche aus Polycarbonat
  • 39 mL
  • Polycarbonatflasche für Zentrifuge
  • Füllvolumen 26,3 ml
  • Durchmesser 25 mm
  • Länge 89 mm
  • Ohne Verschluss
  • Packung mit 6 Stück
  • Für Fiberlite F37L-8x100 Rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonatflasche
Ultrazentrifuge Fiberlite F37L-8 x 100 Rotor
30.000 U/min
25 mm
6
Polycarbonat
26,3 mL
39 mL
89 mm