Learn More
Fisherbrand™ Centrifuge GT4R Expert Cell Culture Package
Waste no time finding the right part numbers for your application! The Fisherbrand™ Refrigerated Centrifuge (GT4R) Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke: Fisherbrand™ 50164301
6888.66 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21629" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anwenderfreundlich:
- Herausragendes Fassungsvermögen zur Verarbeitung von 40x konischen 50 ml-Röhrchen in einem Durchgang, unter zertifizierten Bioabdichtungsdeckeln
- Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
- Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
- Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
- Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
- System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
- Anlage zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, UK
- Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
- Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
- Das System ist gekühlt
Platzsparendes Design:
- Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Energieeffizient:
- Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
Spezifikation
25.830 × g | |
Ja | |
GT4R Expert 3L Zellkultur-Paket (gekühlt) | |
Gekühlte Zentrifuge GT4R Expert 3L Zellkulturpaket | |
200/230 V |
Fisherbrand | |
Zentrifuge, 4 x 1000 ml Rotor, Becher, Deckel für Biosicherheit, 50 ml konische Adapter, 15 ml konische Adapter | |
Ja | |
50/60 Hz |