Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5920 R
Bietet außergewöhnliche hohe Kapazität in einem sehr kompakten und ergonomischen Produktdesign.
15195.00 CHF
Spezifikation
Reglertyp | Keypad |
---|---|
Produktlinie | 5920R |
Gekühlt | Ja |
Abmessungen (L x B x H) außen | 74 x 71 x 40 cm (29.2 x 27.8 x 15.9 in.) |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15546136
|
Eppendorf™
5948000018 |
230 V (EU) - Without Rotor | 4 x 1000 ml/4 x 7 MTP | 21.194 x g | 14,000 U/min |
15195.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Die Zentrifuge 5920 R hat ähnliche Abmessungen wie konkurrierende gekühlte 3 Liter-Modelle und verfügt dennoch über eine überragende Kapazität von bis zu 4 × 1,000 ml. Dadurch ist sie das ideale Gerät für Anwendungen mit hohem Durchsatz. Verfügt über ein leistungsstarkes, hochmodernes Kühlsystem mit erweitertem Temperaturmanagement, um Ihre Proben sicher zu halten.
- Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0.2 bis 1,000 ml
- Plattenrotorenoptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und Deepwell-Platten
- Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0.2 bis 50 ml
- Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 25,062 g (13,700 U/min)
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
- Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
- Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
- Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
Spezifikation
Keypad | |
Ja | |
50/60 Hz |
5920R | |
74 x 71 x 40 cm (29.2 x 27.8 x 15.9 in.) |