Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5420
Die Eppendorf-Zentrifuge 5420 bietet eine Kapazität von 24 Plätzen auf einer kleinen Stellfläche und unterstützt Nukleinsäure-Aufreinigungs- und Gelextraktionsanwendungen.
Marke: Eppendorf™ 5420000210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
15.060 U/min | |
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
22 cm | |
10 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
24 cm | |
Mikrozentrifuge (IVD-Produkte) | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
230 V/50/60 Hz (EU) | |
13,8 in. | |
Zentrifuge 5420 R (EU-IVD), Tastatur | |
Nein | |
50/60 Hz |
21.300 × g | |
8,7 in. | |
< 56 dB(A). | |
9,4 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Ohne Rotor | |
Yes | |
Tastenfeld | |
35 cm | |
290 W | |
En ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (weitere Details siehe Handbuch) | |
230 V |
Die Zentrifuge 5420 ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.