Learn More
3M™ Mittlere Adapterbaugruppe 6864/37000
Die 3M™ mittlere Adapterbaugruppe 6864/37000 enthält einen Adapter für den mittleren Anschluss, ein Ausatemventil und eine Visierdichtung für 3M™ Vollmasken der Serie 6000.
Marke: 3M™ 7000002178
21.06 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die mittlere Ersatz-Adapterbaugruppe für Atemschutzvollmasken enthält einen Adapter für den mittleren Anschluss, ein Ausatemventil und eine Visierdichtung.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile, um ein korrektes Maß an Schutz und Komfort zu gewährleisten
- Zur Verwendung mit 3M™ Atemschutzvollmasken der Serie 6000
Spezifikation
Grau | |
Mitteladapter-Baugruppe | |
5/Karton |