Learn More
Cytiva Celtron
163.00 CHF - 1715.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) Celluloseacetat
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schwer zu filternder Lösungen
Volumen (metrisch) ≤100 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369314
Unterlagen ansehen
Cytiva
10462257
Pack of 50 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11894643
Unterlagen ansehen
Cytiva
10462258
500 St./Packung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Spezifikation
Celluloseacetat
Steril
≤100 ml
0,45 μm
Schwer zu filternder Lösungen
30 mm