Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human NK Cell Expansion Kit
For the expansion of human CD3-CD56+ NK Cells from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Marke:  R&D Systems™ CDK015
469.10 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18727118
  • 597.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Human Killer Cell Base Media 2, NK Cell Expander 1, NK Cell Expander 2, Cell Expander 3, NK Cell Expander 4, NK Cell Expander 5, Reconstitution Buffer 1, Reconstitution Buffer 2, 20X Wash Buffer
For Research Use Only. Not for use in Humans.