Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human M2 Macrophage Differentiation Kit
For the differentiation of human CD14+ monocytes into M2 macrophages.
Marke:  R&D Systems™ CDK013
Artikelnummer. 30001743
  • 476.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cell Differentiation
1 Kit