Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human M1 Macrophage Differentiation Kit
For the differentiation of human CD14+ monocytes into M1 macrophages
Marke: R&D Systems™ CDK012
374.07 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Cell Differentiation | |
1 Kit |