Learn More
Scotch-Brite™ Zellulose-Scheuerpad 770
Scheuerleistung für die Verwendung auf verschiedenen Oberflächen
Marke:  Scotch-Brite™ 7100157792
Artikelnummer. 17188770
  • 766.00 CHF / 240 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Spezifikation
Schwamm
88 x 131 mm
Zellulose
131 mm
Blau
88 mm
240/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Zellulose-Scheuerpad 770 > Blau