Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Buffered Peptone Water
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
259.00 CHF - 311.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Hygiene Sponge Sampling Kit
Medientyp Neutralizers
Sterilität Sterile
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17906649
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67310-BPW
None
259.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17956749
Unterlagen ansehen
LABPLAS
KSS-67315-BPW
Gloves
311.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with buffered peptone water
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile