Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Neutralizing Buffer
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke: LABPLAS KSS-67110-NE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cellulose Sani-Sponge
- Saturated with neutralizing buffer
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Sterile | |
None |