Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Letheen Broth
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marke:  LABPLAS KSS-67115-LT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17926509
  • 286.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Cellulose Sani-Sponge
  • Saturated with letheen broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
Hygiene Sponge Sampling Kit
Neutralizers
Sterile
Gloves