Learn More
Biodesign™ Cellulose-Dialyseschlauchrolle
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
Marke:  Biodesign™ D108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12717486
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien.
  • Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
  • Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
  • In 30.5 m-Rollen erhältlich
  • Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
  • Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
  • Erhältlich in MWCO-Werten von 14000, 8000 und 3500Da
Spezifikation
Spezifikation
Dialyseschlauchrolle
Zellulose
30,5 m
Durchsichtig
Für die biowissenschaftliche Forschung
8 kDa
49,5 mm
19,13 ml/cm