Learn More
Celluloseacetat-Butyrat, Butyrylgehalt 50–54 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cellulose acetate butyrate |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | Butyryl Content 50-54% |
Physikalische Form | Kristallpulver-Granulat |
Schmelzpunkt | 127.0°C to 240.0°C |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | 16000 (Mn) |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents |
Menge | 2.5 kg |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Kunststofftrommel |