Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 6-Well-Multiwell-Zellkulturplatten aus Polystyrol
Physikalisch modifizierte Kunststoffplatten, in deren Oberfläche polare Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen eingebunden sind. Greiner Bio-One™ CELLSTAR 6-Well-Multiwellplatten aus Polystyrol für Zellkulturen werden hydrophil und gewährleisten so eine deutlich verbesserte Adhäsion der Zellen an der Kunststoffoberfläche.
Marke: Greiner Bio-One 657160
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung
- Keine nachweisbare DNase, RNase oder humane DNA, pyrogenfrei
- Nicht zytotoxisch
- Sehr klar mit geringer Autofluoreszenz
- Die Abdeckung ermöglicht den optimalen Gasaustausch bei geringstmöglicher Verdunstung
- Einzelposition-Abdeckungen, um Kreuzkontamination zu verhindern
- Die alphanumerische Well-Kodierung mit automatischen Systemen kompatibel
- Einfach zu öffnende Verpackung
- Geeignet für alle handelsüblichen Geräte und für die Automatisierung
- Wachstumsbereich pro Well: 9.6 cm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 2 bis 5 ml
- TC-Oberflächenbehandlung
- Steril
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Inklusive Verschluss | |
Nicht autoklavierbar | |
16 ml | |
9,6 cm² | |
Rechteckig | |
Multiwell-Zellkulturplatte | |
6 | |
Deckel | |
127,76 mm | |
19 mm |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
2 bis 5 ml | |
Ja | |
-20°C bis +60°C | |
85,48 mm |