Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, V-förmiger Boden
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Greiner Bio-One 651180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Zellhaftung durch physikalische Oberflächenbearbeitung
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Hohe Transparenz der Mikrotiterplatten für optimale mikroskopische Untersuchungen
- Stapelbar
- Fortlaufende Chargennummerierung
- Einheitliche Stellfläche
- Kann präzise pipettiert werden
- Geeignet für +/- Analysen
- Well-Profil mit festem Boden: V-Boden (konischer Boden)
- Wachstumsbereich pro Well: 28 mm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 40 µl bis 200 µl
- Mit Deckel, der den Gasaustausch bei minimaler Verdampfung ermöglicht
- TC-oberflächenbehandelt Steril Einzeln in Abziehpackungen für mehr Anwenderfreundlichkeit verpackt
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Standard | |
0,28 mm2 | |
Transparent | |
96 | |
Steril | |
234 μl | |
Ja | |
4800 x g (Ausschwingrotor) | |
-20 bis +60 °C |
Frei von RNase/DNase und menschlicher DNA | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
40 bis 200 μl | |
Zellkultur | |
Konischer Boden (V-Well) | |
-20°bis +60 °C | |
100/Karton |