Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ Myc-bla HCT116 Cell Line
CellSensor™ Myc-bla HCT116-Zelllinie
Marke: Invitrogen™ K1467
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die CellSensor™Myc-bla HCT116-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Kontrolle von Myc-Bindungssequenzen. Das Konstrukt wurde mit einem lentiviralen System in HCT116-Zellen umgewandelt. HCT116 ist eine Darmkrebszelllinie, die eine mutierte Form von Beta-Catenin ausdrückt. Diese Form von Beta-Catenin führt zur Akkumulation von Beta-Catenin und zur konstitutiven Aktivierung nachgeschalteter Gene wie Myc. Diese Zelllinie ist eine klonale Population, die durch Durchflusszytometrie isoliert wird. Sie wurde für die Dichte der Zellplattierung und die DMSO-Toleranz validiert. Der Signalweg wurde mit RNAi gegen c-Myc und ICG-001 validiert, einem Inhibitor des wnt-beta-Catenin-Signalwegs. Die Expression des mutierten Beta-Catenins in HCT116-Zellen führt zu einer konstitutiven Aktivierung der Beta-Lactamase in dieser CellSensor™ Zelllinie. Ein Kockdown dieser Zellinie kann mit ICG-001 (Abbildung 1) oder Myc RNAi (Abbildung 2) erreicht werden.Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
CellSensor™ Myc-bla HCT116-Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. |
|
CellSensor™ | |
Myc-Pfad, MYC | |
HCT-116 | |
Signalweg |
Teilende Zellen | |
Fluoreszent | |
1 vial | |
Myc-bla HCT116 Zelllinie | |
CellSensor™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.