Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ GAS-bla ME-180 Cell Line
Die CellSensor™ GAS-bla ME-180-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des Gamma-aktivierte-Sequenz (GAS)-Response-Elements steht, welches stabil in ME-180-Zellen integriert ist.
Marke: Thermo Scientific™ K1651B
Beschreibung
Zur Herstellung dieser Zelllinie wurde das GAS-bla-Konstrukt mittels Lentiviren in ME-180-Zellen transduziert. Auf Interferon-gamma (IFN-γ) reagierende Zellen wurden mittels Durchflusszytometrie isoliert. Diese Zelllinie wurde für DMSO-Toleranz, Zellzahl, Stimulationszeit, Substratladezeit sowie Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von IFN-γ validiert. Die CellSensor™ GAS-bla ME-180-Zelllinie reagiert auf IFN-γ und kann zur Untersuchung des JAK/STAT-Signalwegs verwendet werden. Diese Zelllinie kann für das Hochdurchsatz-Screening von Agonisten- oder Antagonisten-Substanzbibliotheken angepasst werden. Kandidatenmedikamente können auf Dosisreaktionen in dieser Zelllinie getestet werden. Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.
Spezifikation
Teilende Zellen | |
1 vial | |
Signalweg |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
CellSensor™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.