Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ CYP1A1-bla LS-180-Zelllinie
CellSensor™ CYP1A1-bla LS-180-Zelllinie
Marke:  Invitrogen™ K1678
Additional Details : Gewicht : 3.18000kg
Artikelnummer. 10307933
  • 23320.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CYP1A1 ist ein extrahepatischer Zytochrom-P450 mit einer breiten Substratspezifität, der in den Metabolismus zahlreicher potenziell toxischer und karzinogener Verbindungen involviert ist. Dieser zellbasierte Assay misst die CYP1-A1-Induktion über den Arylkohlenwasserstoff-Rezeptor-(AhR-)Signalweg. Die CYP1A1-Induktion wird durch AhR reguliert, einen Transkriptionsfaktor, der in einem Multiprotein-Komplex im Zytoplasma vorhanden ist. Liganden binden AhR im Zytoplasma der Zellen, woraufhin der AhR-Ligand-Komplex in den Zellkern transloziert und mit dem AhR Kerntranslokator (Arnt) ein Heterodimer bildet. Dieser Komplex bindet dann das Dioxin-Reaktionselement (DRE) in der 5'-Upstream-Region des CYP1-A1-Promoters, wodurch die CYP1-A1-Expression verbessert wird. Die GeneBLAzer™ CYP1A1-bla LS-180-Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reporter-Gen, dessen Expression vom CYP1A1-Promotor angetrieben wird, das als Anzeige für die CYP1A1-Expression dient. Diese Zelllinie wurde unter variablen Bedingungen, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten, für die Assay-Leistung getestet. Die Z'- und EG50-Konzentrationen von 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) wurden bestimmt. Andere CYP1A1-Induktoren sind synthetische und natürliche Chemikalien, einschließlich halogenierter und polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, sowie diätetische Verbindungen wie Flavonoide. Zusätzliche Testinformationen mit bekannten Aktivatoren des Signalwegs werden ebenfalls bereitgestellt. Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.
Spezifikation
Spezifikation
-80 °C
Fluoreszent
1 Fläschchen
CellSensor™ CYP1A1-bla LS-180-Zelllinie
CellSensor™ CYP1A1-bla LS-180-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen, flüssig, LS-180-Zelllinie, menschliche Spezies, DA-Zellstatus, Fluoreszenznachweisverfahren, Cytochrom P450, Signalwegziele, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Epithelialzellenphenotyp, adhärente Wachstumseigenschaften
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung,
LS-180