Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE-bla HEK293T-Zelllinie
The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line contains the b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE).
Marke: Thermo Scientific™ K1540
Beschreibung
The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line contains the b-lactamase reporter gene under control of the cAMP response element (CRE). To obtain the cell line, the CRE-bla construct was transduced into HEK 293T cells by lentivirus. Subsequent flow cytometry was used to isolate clones responsive to forskolin stimulation. The CellSensor™ CRE-bla HEK 293T cell line can be used to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays or to detect changes in intracellular cAMP levels. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
Fluoreszent | |
b-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des cAMP-Reaktionselements (CRE) | |
1 Fläschchen | |
PKA, cAMP, cAMP/PKA-Signalweg | |
CellSensor™ |
Teilende Zellen | |
CellSensor™ CRE-bla HEK T-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CRE-bla HEK T-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kinase-Biologie, Kinasepfad-Analyse, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays | |
CellSensor™ | |
CRE-bla HEK 293T | |
CellSensor™ CRE-bla HEK 293T-Zelllinie | |
Signalweg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.