Learn More
Thermo Scientific™ CellSensor™ CRE-bla CHO K1-Zelllinie
The CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells.
Marke: Thermo Scientific™ K1535
Beschreibung
The CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla CHO-K1 cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
Fluoreszent | |
beta-Lactamase-(bla)-Reportergen unter Kontrolle eines cAMP-Reaktionselements (CRE), das stabil in CHO-K1-Zellen integriert ist | |
1 Fläschchen | |
PKA, cAMP, cAMP/PKA-Signalweg | |
CellSensor™ |
Teilende Zellen | |
CellSensor™ CRE-bla CHO K1-Zelllinie, 1 Fläschchen, ∽ 2,000,000 Zellen pro Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CRE-bla CHO K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, CellSensor™ Druggable Target, adhärente Wachstumseigenschaften, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kinase-Biologie, Kinasepfad-Analyse, Pfadbiologie, zelluläre Pfadanalyse-Assays, CellSensor™ Zelluläre Pfad-Assays | |
CellSensor™ | |
CRE-bla CHO K1 | |
CellSensor™ CRE-bla CHO K1-Zelllinie | |
Signalweg |