Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Invitrogen CellMask™ Green Plasma Membrane Stain ermöglicht die schnelle und einheitliche Markierung der Plasmamembran fast aller Zelltypen. Diese Färbemittel reagieren schnell und können über standardmäßige Mikroskopfiltersets auf jedem bildgebenden Gerät nachgewiesen werden.
Marke:  Invitrogen™ C37608
366.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24278" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15594394
  • 395.00 CHF / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
CellMask Plasmamembranfarbstoffe ermöglichen eine schnelle und einheitliche Markierung der Plasmamembran ohne die von Lektinen angezeigten Zelltypunterschiede. Diese Farbstoffe können als Segmentierungswerkzeug beim HCS (High-Content-Screening) oder zur Färbung zellulärer Plasmamembranen bei der Standard-Fluoreszenzmikroskopie genutzt werden. Dabei übersteht der Farbstoff zwar die Fixierung, nicht jedoch die Permeabilisierung. Er ist daher nicht für Experimente geeignet, die den Nachweis interner Zielmoleküle über Antikörper umfassen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -detektion, Organellen-Tracing, Plasmamembran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop
100 μl
Cellmask™
Plasmamembranfärbemittel
Im Tiefkühlgerät (–5 °C bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
100 μL
CellMask™ grüner Plasmamembranfarbstoff
Fluoreszierender Farbstoff
Plasmamembran