Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Orange Actin Tracking Stain
Mit Invitrogen CellMask Orange Aktin-Tracking-Farbstoff wird polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) in lebenden oder fixierten Zellen fluoreszent markiert. Es ist so konzipiert, dass es leicht in lebende Zellen eindringen kann, wodurch eine gleichmäßigere und hellere Markierung gewährleistet wird.
356.00 CHF - 772.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Orange |
---|---|
Anregungswellenlängenbereich | 570 nm |
Farbstofftyp | TRITC/RFP |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät |
Nachweisverfahren | Fluoreszenzmikroskopie |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17108568
|
Invitrogen™
A57244 |
1 x 60 Assays |
356.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17193269
|
Invitrogen™
A57247 |
5 x 60 Assays |
772.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- CellMask Orange Actin Tracking-Färbung kann verwendet werden, um F-Aktin in lebenden Zellen für 24 Stunden oder länger nachzuverfolgen. Mit CellMask Orange Actin Tracking-Färbung gefärbte lebende Zellen können fixiert oder mit fixierten Zellen verwendet werden. Und die Färbung kann für das Multiplexing mit Antikörpern in Immunfluoreszenz- (IF), Immunozytochemie- (ICC) und Immunhistochemie- (IHC) Protokollen verwendet werden.
- Färbt F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen für die Fluoreszenz-Bildgebung
- Kann für das Multiplexing mit Antikörpern in IF/ICC/IHC-Experimenten verwendet werden
- Fluoreszenzmaxima: Anr 545 nm/Em 570 nm; kann mit TRITC/RFP-Filter nachgewiesen werden
- CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel erkennen F-Aktin mit einer Targeting-Struktur, die Jasplakinolid sehr ähnlich ist. Sie kennzeichnen kein globulares Aktin (G-Aktin) oder monomeres Aktin (M-Aktin).
- CellMask Actin Tracking-Färbungen passieren problemlos die Membranen lebender Zellen und bleiben nach der Beladung in lebenden Zellen erhalten. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, hat die Inkubation mit CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel nach 24 Stunden Inkubation keinen nachweisbaren Einfluss auf die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien.
- CellMask Aktin-Tracking-Färbemittel erkennen F-Aktin in lebenden Zellen oder Gewebe, die dann fixiert werden können. Darüber hinaus können CellMask Actin Tracking-Färbungen zum Nachweis von F-Aktin in Paraformaldehyd-fixierten Zellen oder Geweben (nur frisch fixiert oder kryogefroren) verwendet und mit Antikörperdetektion multipliziert werden.
- CellMask Actin Tracking-Färbungen können auch in 3D-Zellkulturen für die 3D-Bildgebung verwendet werden.
Spezifikation
Orange | |
TRITC/RFP | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
545 nm | |
Raumtemperatur | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
570 nm | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät | |
CellMask™ Orange Aktin-Tracking Färbemittel | |
CellMask™ | |
F-Aktin | |
Aktin |