Learn More
CellMask™ Green Actin Tracking Stain
Mit Invitrogen CellMask Grün Aktin-Tracking-Farbstoff wird polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) in lebenden oder fixierten Zellen fluoreszent markiert. Es ist so konzipiert, dass es leicht in lebende Zellen eindringen kann, wodurch eine gleichmäßigere und hellere Markierung gewährleistet wird.
Marke: Invitrogen A57243
232.01 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Färben und verfolgen Sie intrazelluläres F-Aktin mit CellMask Green Aktin-Tracking Färbemittel in lebenden oder fixierten Zellen in Immunfluoreszenz (IF), Immunzytochemie (ICC) und Immunhistochemie (IHC) sowie in der 3D-Zellkultur. Das CellMask Green Aktin-Tracking Färbemittel markiert polymerisiertes/filamentöses Aktin (F-Aktin) fluoreszierend in lebenden oder fixierten Zellen, da es für eine problemlose Durchdringung lebender Zellen ausgelegt ist, was zu einer hellen und einheitlichen Markierung führt. CellMask Green Aktin-Tracking Färbemittel kann verwendet werden, um F-Aktin in lebenden Zellen für 24 Stunden oder länger nachzuverfolgen. Mit CellMask Green Aktin-Tracking Färbemittel gefärbte lebende Zellen können fixiert werden. Das Färbemittel kann auch mit bereits fixierten Zellen verwendet werden. Cell Mask Green Aktin-Tracking Färbemittel kann mit Antikörpern in IF-, ICC- und IHC-Protokollen multiplexiert werden und kann außerdem in der 3D-Zellkultur für die 3D-Bildgebung zum Einsatz kommen.Zu den Merkmalen des CellMask Green Aktin-Tracking-Färbemittels gehören:
• Färbung von F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen für die Fluoreszenzbildgebung
• Kann mit Antikörpern in IF/ICC/IHC-Experimenten multiplexiert werden
• Fluoreszenzmaxima (Anregung/Emission): 503/512 nm; kann mit FITC/GFP-Filter nachgewiesen werden
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel sind in drei Farben erhältlich: grün (Kat.- Nr. A57243, A57246) wird mit einem FITC/GFP-Filter (Ex 503 nm/Em 512 nm) nachgewiesen, orange (Kat.- Nr. A57244, A57247) wird mit einem TRITC/RFP-Filter (Ex 545 nm/Em 570 nm) nachgewiesen, und dunkelrot (Kat.- Nr. A57245, A57248) wird mit einem CY5/Deep Red-Filter (Ex 652 nm/Em 669 nm) nachgewiesen.
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel erkennen F-Aktin mit einer Targeting-Struktur, die Jasplakinolid sehr ähnlich ist. Sie kennzeichnen kein globulares Aktin (G-Aktin) oder monomeres Aktin (M-Aktin). CellMask Aktin-Tracking Färbemittel durchdringen problemlos die Membranen lebender Zellen und bleiben nach der Beladung in lebenden Zellen erhalten. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, hat die Inkubation mit CellMask Aktin-Tracking Färbemittel nach 24 Stunden Inkubation keinen nachweisbaren Einfluss auf die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien.
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel erkennen F-Aktin in lebenden Zellen oder in Gewebe, das dann fixiert werden kann. Darüber hinaus können CellMask Aktin-Tracking Färbemittel zum Nachweis von F-Aktin in Paraformaldehyd-fixierten Zellen oder Geweben (nur frisch fixiert oder kryogefroren) verwendet und mit Antikörperdetektion multiplexiert werden. CellMask Aktin-Tracking Färbemittel können auch in 3D-Zellkulturen für die 3D-Bildgebung verwendet werden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Grün | |
503 nm | |
Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
512 nm | |
Raumtemperatur | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Enthält 1 Fläschchen mit ausreichend Reagenz zur Färbung von 120 Objektträgern, wenn pro Objektträger 500 μl 1X-Färbelösung verwendet werden. • Fügen Sie 60 μl/Fläschchen wasserfreies DMSO hinzu, um eine 1.000-fache (1 mmol)-Stammlösung zu erhalten • Lösen Sie die Stammlösung 1:1000 in der Lösung für die Zellbildgebung auf, um 1X (1 μmol)-Färbelösung zu erhalten Bei Raumtemperatur lagern. Kann bei bis zu –20°°C ohne Einfrier-/Auftauzyklen aufbewahrt werden. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung sind diese Reagenzien für mindestens 6 Monate nach Erhalt wirksam. |
|
FITC/GFP | |
1 x 60 Assays | |
CellMask™ Green Aktin-Tracking Färbemittel | |
CellMask™ | |
F-Aktin | |
Aktin |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.