Learn More
CellMask™ Aktin-Tracking Färbemittel-Set
Färben und verfolgen Sie intrazelluläres F-Aktin mit dem CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack in lebenden oder fixierten Zellen in ICC, IHC und 3D-Zellkultur. Die Färbemittel durchdringen problemlos lebende Zellmembranen, bleiben nach dem Beladen in den Zellen erhalten und zeigen nach 24 Stunden Inkubation keine nachweisbaren Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit.
Marke: Invitrogen A57249
Beschreibung
Färben und verfolgen Sie intrazelluläres filamentöses Aktin (F-Aktin) mit dem CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack in lebenden oder fixierten Zellen in Immunfluoreszenz (IF)-, Immunzytochemie (ICC)- und Immunhistochemie (IHC)-Protokollen sowie in der 3D-Zellkultur. Das CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack enthält je ein Fläschchen CellMask Green, Orange und Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel zur fluoreszierenden Markierung von polymerisiertem/F-Aktin in lebenden oder fixierten Zellen. Da die Färbemittel so konzipiert sind, dass sie lebende Zellen schnell durchdringen können, erzielen sie helle und einheitliche Markierungsergebnisse. Das CellMask Actin Tracking Stain Variety Pack kann verwendet werden, um F-Aktin in lebenden Zellen für 24 Stunden oder länger zu verfolgen. Mit Tracking Färbemitteln des Kits gefärbte lebende Zellen können fixiert werden. Alternativ können die Färbemittel auch mit bereits fixierten Zellen verwendet werden. Das Cell Mask Actin Tracking Stain Variety Pack kann mit Antikörpern in IF-, ICC- und IHC-Protokollen multiplexiert werden und kann außerdem in der 3D-Zellkultur für die 3D-Bildgebung zum Einsatz kommen.Zu den Merkmalen von CellMask Aktin-Tracking Färbemitteln gehören:
• Färben von F-Aktin in lebenden oder fixirten Zellen für 2D-Fluoreszenz-Monolayer- oder 3D-Bildgebungsexperimente
• Kann mit Antikörpern in IF/ICC/IHC-Experimenten multiplexiert werden
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel sind auch einzeln in drei Farben erhältlich: grün (Kat. Nr. A57243, A57246) wird mit einem FITC/GFP-Filter (Ex 503 nm/Em 512 nm) nachgewiesen, orange (Kat.- Nr. A57244, A57247) wird mit einem TRITC/RFP-Filter (Ex 545 nm/Em 570 nm) nachgewiesen, und dunkelrot (Kat.- Nr. A57245, A57248) wird mit einem CY5/Deep Red-Filter (Ex 652 nm/Em 669 nm) nachgewiesen.
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel erkennen F-Aktin mit einer Targeting-Struktur, die Jasplakinolid sehr ähnlich ist. Sie kennzeichnen kein globulares Aktin (G-Aktin) oder monomeres Aktin (M-Aktin). CellMask Aktin-Tracking Färbemittel durchdringen problemlos Membranen lebender Zellen und bleiben nach der Beladung in lebenden Zellen erhalten. Wie in den folgenden Abbildungen gezeigt, hat die Inkubation von Zellen mit CellMask Aktin-Tracking Färbemittel nach 24 Stunden Inkubation keinen nachweisbaren Einfluss auf die Lebensfähigkeit verschiedener Zelllinien.
CellMask Aktin-Tracking Färbemittel erkennen F-Aktin in lebenden Zellen oder in Gewebe, das dann fixiert werden kann. Darüber hinaus können CellMask Aktin-Tracking Färbemittel zum Nachweis von F-Aktin in Paraformaldehyd-fixierten Zellen oder Geweben (nur frisch fixiert oder kryogefroren) verwendet und mit Antikörperdetektion multiplexiert werden.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
• CellMask Green Aktin-Tracking Färbemittel, 1 Fläschchen • CellMask Orange Aktin-Tracking Färbemittel, 1 Fläschchen • CellMask Deep Red Aktin-Tracking Färbemittel, 1 Fläschchen Jedes Fläschchen enthält genügend Reagenz, um 120 Objektträger zu färben, wenn pro Objektträger 500 μl Färbelösung verwendet wird |
|
3 x 60 Assays | |
CellMask™ Aktin-Tracking Stain Variety Pack | |
Raumtemperatur | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Aktin, Cytoskelett, Cytoskeleton |
Fluoreszenzmikroskop, High Content-Analysegerät | |
Fluoreszenzmikroskopie | |
CellMask™ | |
F-Aktin | |
Aktin |