Learn More
Molecular Probes™ CellLight™ Nucleus-CFP, BacMam 2.0
CellLight™ Nucleus-CFP, BacMam 2.0
Marke: Molecular Probes™ C10616
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CellLight™ Nucleus-CFP, BacMam 2.0 bietet eine einfache Methode zur Markierung der Kerne in lebenden Zellen mit cyan-fluoreszierendem Protein (CFP). Geben Sie das Reagenz einfach zu Ihren Zellen, inkubieren Sie über Nacht, und am nächsten Morgen sind die Zellen bereit für die Analyse.Möchten Sie andere Zellstrukturen markieren? Erfahren Sie mehr über CellLight™ fluoreszierende Proteinmarkierungswerkzeuge
Dieses gebrauchsfertige Konstrukt wird mithilfe der BacMam 2.0-Technologie in Zellen transfiziert, wo es CFP exprimiert, das mit der Nukleärlokalisierungssequenz SV40 fusioniert ist. Sie können das Verhalten des Kerns-CFP in lebenden Zellen ohne die mit Interkalatoren verbundene Zelltoxizität beobachten und mit mehreren Tracking- oder Tracing-Farbstoffen markieren, um dynamische Zellprozesse abzubilden.
Zellen, die CellLight™ Konstrukte exprimieren, können auch mit Formaldehyd fixiert werden, um Multiplex-Bildgebung mit immunzytochemischen Techniken zu ermöglichen.
Merkmale der CellLight™ Technologie:
BacMam-Technologie
CellLight™ Nucleus-CFP, BacMam 2.0, ist ein Fusionskonstrukt aus der Nukleärlokalisierungssequenz SV40 und CFP, das genaues und spezifisches Targeting für zelluläre Nucleus-CFP bietet. Dieses Verschmelzungskonstrukt ist im Insektenvirus Baculovirus verpackt, das in menschlichen Zellen nicht repliziert wird und in den meisten Labors als sicher für Bioschutzstufe (BSL) 1 ausgewiesen ist. Die BacMam Technologie sorgt dafür, dass die meisten Säugetierzelltypen mit hoher Effizienz und minimaler Toxizität transduziert, bzw. transfiziert werden. Diese transiente Transfektion kann nach einer über Nacht erfolgten Inkubation bis zu fünf Tage lang nachgewiesen werden – genügend Zeit für die meisten dynamischen Zellanalysen. Wie jede Transfektions-/Transduktionstechnik transfiziert/transduziert die BacMam Methode nicht alle Zellen mit der gleichen Effizienz, wodurch sie für Zellpopulationsuntersuchungen oder automatisierte Bildgebung/Zellzählung schlecht geeignet ist. CellLight™ Reagenzien sind ideal für Experimente geeignet, bei denen eine zelluläre oder subzelluläre Co-Lokalisierung erforderlich ist, oder für Zellfunktionsuntersuchungen, die eine spezielle Auflösung benötigen.
Spezifikation
Blau | |
CFP (cyan-fluoreszierendes Protein) | |
1 Fläschchen | |
Sichtbar | |
CellLight™, Molecular Probes™ | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Zellkern |
Bei 2-6 °C lagern, vor Licht schützen. Nicht einfrieren. | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Fluoreszent | |
Flüssig | |
Nasseis | |
Fluoreszierendes Protein | |
Nucleus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.