Learn More
Corning™ cellgro™ IMDM klassische flüssige Zellkulturmedien
Marke: Corning™ 10-016-CV
123.69 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.Spezifikation
2 bis 8 °C | |
IMDM | |
Anorganische Salze: 165,00 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 330,00 mg/l KCl, 0,076 mg/l KNO3, 97,70 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 0,0203 mg/l Na2SEO3, 4.505,00 mg/l NaCl, 125,00 mg/l NaH2PO4.H2O, 3.024,00 mg/l NaHCO3; Aminosäuren: 25,00 mg/l L-Alanin, 84,00 mg/l L-Arginin. HCl, 28,40 mg/l L-Asparagin.H2O, 30,5 mg/l L-Aspartikäure, 91,24 mg/l L-Cystin.2HCl, 75,00 mg/l L-Glutaminsäure, 584,00 mg/l L-Glutamin, 30,00 mg/l Glycin, 42,00 mg/l L-Histidin.HCI.H2O, 105,00 mg/l L-Isoleucin, 105,00 mg, L-Leucin, 146,00 mg/l L-Lysin. HCl, 30,00 mg/l L-Methionin, 66,00 mg/l L-Phenylalanin, 40,00 mg/l L-Prolin, 42,00 mg/l L-Serin, 95,00 mg/l L-Threonin, 16,00 mg/l L-Tryptophan, 103,79 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 94,00 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,013 mg/l Biotin, 4,00 mg/l D-Ca-Pantothenat, 4,00 mg/l Cholin-Chlorid, 4,00 mg/l Folsäure, 7,20 mg/l i-Inositol, 4,00 mg/l Nicotinamid, 4,00 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,40 mg/l Riboflavin, 4,00 mg/l Thiamin. HCl, 0,013 mg/l Vitamin B12; andere: 4.500,00 mg/l D-Glucose, 5.958 mg/l HEPES, 15,00 mg/l Phenolrot. Na, 110,00 mg/l Natriumpyruvat. | |
500 ml |
1 X | |
< 0,25 EU/ml | |
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |