Learn More
Corning™ cellgro™ Ham's F-10
BIOPHARMA
Marke:  Corning™ 10-070-CV
Artikelnummer. 15353541
  • 158.23 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Beurteilung von Wachstumsförderung und Zytotoxizitätseigenschaften werden Corning Classical Media Produkte einer Vielzahl von Tests unterzogen, die Funktionalität und Toxizität mithilfe von Wachstumsförderungsanalysen bestimmen. Die Produkgüte wird anhand von Ausbeuten („harvest-to-plant ratio“) bzw. Zunahme gemäß vorgegebener Spezifikationen gemessen. Classical Media in Flüssig- und Pulverform werden ebenfalls auf pH-Wert und Osmolalität getestet. Classical Media Pulver werden auch auf Restfeuchte geprüft. pH-Wert- und Osmolalitätstests erfolgen gemäß spezifischer Verfahren, bei denen alle Geräte mit Standards kalibriert werden, die auf das National Institute of Standards and Technology rückführbar sind (NIST Traceable-Zertifikat). Biologische Tests von Corning Liquid Classic Media-Produkten gewährleisten niedrige Endotoxin- und Mykoplasmenwerte sowie Kontaminationsfreiheit. Endotoxine: Classic Medien werden mit dem Chromogenen Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test (LAL) auf bakterielles Endotoxin getestet. Für die Freigabe muss jede Charge aus Classical Flüssigstandardmedien einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen. Classical Media Pulver müssen einen Endotoxingehalt von unter 0.25 EU/ml aufweisen, wenn sie mit Wasser mit niedrigem Endotoxingehalt auf das Formelgewicht rekonstituiert werden. Alle Corning Liquid Classic Media Produkte werden auf Sterilität geprüft, und Liquid Classic Media Produkte werden mithilfe eines Verfahrens in großem Maßstab extern auf Mykoplasma getestet.
Bestellinformation
dimQuantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Ham's F-10
Anorganische Salze: 33,3 mg/l CaCl2 (wasserfrei), 0,0016 mg/l CuSO2 (wasserfrei), 0,834 mg/l FeSO4.7H2O, 285 mg/l KCl, 83 mg/l KH2PO4, 74,60 mg/l MgSO4 (wasserfrei), 7.400 mg/l NaCl, 153,7 mg/l Na2HPO4 (wasserfrei), 1.200 mg/l NaHCO3, 0,0288 mg/l ZnSO4.7H2O; Aminosäuren: 9 mg/l L-Alanin, 211 mg/l L-Arginin. HCl, 15 mg/l L-Asparagin.H2O, 13 mg/l L-Aspartikäure, 35,1 mg/l L-Cystin.HCl.H2O, 14,70 mg/l L-Glutaminsäure, 146,20 mg/l L-Glutamin, 7,50 mg/l Glycin, 23 mg/l L-Histidin.HCI.H2O, 2,6 mg/l L-Isoleucin, 13,00 mg/l L-Leucin, 29 mg/l L-Lysin. HCl, 4,48 mg/l L-Methionin, 5 mg/l L-Phenylalanin, 11,50 mg/l L-Prolin, 10,50 mg/l L-Serin, 3,75 mg/l L-Threonin, 0,6 mg/l L-Tryptophan, 2,61 mg/l L-Tyrosin.2Na.2H2O, 3,5 mg/l L-Valin; Vitamine: 0,024 mg/l Biotin, 0,715 mg/l D-Ca-Pantothenat, 0,698 mg/l Cholin-Chlorid, 1,32 mg/l Folsäure, 0,541 mg/l i-Inositol, 0,615 mg/l Nicotinamid, 0,206 mg/l Pyridoxin. HCl, 0,376 mg/l Riboflavin, 1 mg/l Thiamin. HCl,
6/Packung
1 X
< 0,25 EU/ml
Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften